Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Bruker Turbina Spinner
Código de producto. 15318598
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Turbina de dispositivo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15318598 Turbina de dispositivo cada uno
1 options
Código de producto. 15318598 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor 660000029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    965.00€
    576.70€ / paquete de 1
    Ahorro 388.30€
    40% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
La turbina Spinner está fabricada según estándares de precisión que superan a los productos espectrómetros en términos de tolerancia dimensional, confiabilidad y vida útil.
  • Causa menos daños en el inserto de la sonda mediante un mejor control de la muestra del inserto.
  • Tira del tacómetro ahora con protección de lámina para mejorar la vida útil.
  • Estabilizador de cuerpo superior más largo fácilmente identificado por una banda amarilla de 3 mm.
  • Funcionamiento a temperatura variable de - 150 °C a 200 °C.
  • Se puede mezclar con originales durante el funcionamiento del cambiador de muestras.
  • Peso compatible con los agitadores a temperatura ambiente.
  • Susceptibilidad comparable a la de los originales.
  • Es mucho menos probable que se rompa en comparación con los agitadores de cerámica si se caen sobre una superficie dura, además de constituir una solución económica.
  • Juntas tóricas de alta temperatura de larga duración en la parte superior e inferior.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de RMN de Bruker
Tipo Turbina de dispositivo
Modelo B-PEEK-5