Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Turbina de giro de Varian Wilmad-LabGlass™ de 4 mm
Código de producto. 15378628
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos NMR de 4 mm
Modelo:
V-PEEK-4-NS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Modelo Tamaño de la unidad
15378628 Tubos NMR de 4 mm V-PEEK-4-NS cada uno
1 options
Código de producto. 15378628 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor 660000059
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La turbina del agitador de Varian de 4 mm Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ se ha fabricado conforme a patrones de precisión que superan a los productos de espectrometría en términos de tolerancia a dimensiones, fiabilidad y vida útil.
  • Rentables en comparación con la versión de TV completa para cambiadores de muestras
  • Permite que una parte del aire de TV pase directamente por la muestra dentro de la turbina del agitador, lo que reduce los gradientes de TV y el aleteo microsónico debido a un alto flujo de TV
  • Incluye juntas tóricas externas de alta temperatura en la parte superior e inferior para una larga vida útil y un agarre firme de la muestra en la parte superior e inferior.
  • También se puede utilizar para experimentos con agitación.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tubos NMR de 4 mm
Incluye Trampas intercambiables PEEK
Modelo V-PEEK-4-NS