Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Turbina de giro de Varian Wilmad-LabGlass™ de 3 mm
Product Code. 15368628
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos NMR de 3 mm
Modelo:
V-PEEK-3-NS
Unit Size:
cada uno
Product Code. Para utilizar con (equipo) Modelo Unit Size
15368628 Tubos NMR de 3 mm V-PEEK-3-NS cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15368628 Supplier Bel-Art™ SP Scienceware™ Supplier No. 660000058
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
La turbina del agitador de Varian de 3 mm Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ se ha fabricado conforme a patrones de precisión que superan a los productos de espectrometría en términos de tolerancia a dimensiones, fiabilidad y vida útil.
  • Rentables en comparación con la versión de TV completa para cambiadores de muestras
  • Permite que una parte del aire de TV pase directamente por la muestra dentro de la turbina del agitador, lo que reduce los gradientes de TV y el aleteo microsónico debido a un alto flujo de TV
  • Incluye juntas tóricas externas de alta temperatura en la parte superior e inferior para una larga vida útil y un agarre firme de la muestra en la parte superior e inferior.
  • También se puede utilizar para experimentos con agitación.
Specifications
Para utilizar con (equipo) Tubos NMR de 3 mm
Incluye Trampas intercambiables PEEK
Modelo V-PEEK-3-NS