Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Dedo Wilmad-LabGlass™ de 3 mm para Varian/Bruker
Código de producto. 15338628
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos NMR de 3 mm
Modelo:
UNI-FINGER-PEEK-3
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Modelo Tamaño de la unidad
15338628 Tubos NMR de 3 mm UNI-FINGER-PEEK-3 cada uno
1 options
Código de producto. 15338628 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor 660000055
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
El dedo para Varian/Bruker de 3 mm Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ se ha fabricado conforme a patrones de precisión que superan a los productos de espectrometría en términos de tolerancia a dimensiones, fiabilidad y vida útil.
  • Rentables en comparación con la versión de TV completa para cambiadores de muestras
  • Permite que una parte del aire de TV pase directamente por la muestra dentro de la turbina del agitador, lo que reduce los gradientes de TV y el aleteo microsónico debido a un alto flujo de TV
  • Incluye juntas tóricas externas de alta temperatura en la parte superior e inferior para una larga vida útil y un agarre firme de la muestra en la parte superior e inferior.
  • También se puede utilizar para experimentos con agitación.
Specifications
Para utilizar con (equipo) Tubos NMR de 3 mm
Modelo UNI-FINGER-PEEK-3