Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Tapones desechables para tubos de RMN, 5,0 mm de diámetro.
Código de producto. 15358728
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Azul cielo
Blanco
Rojo
Surtido
Verde agua
Cantidad:
100/paq.
1000/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad Tamaño de la unidad
15358728 Blanco 1000/paq. paquete de 1000
15398708 Azul cielo 100/paq. paquete de 100
15358718 Azul 1000/paq. paquete de 1000
15368718 Rojo 1000/paq. paquete de 1000
15328728 Verde agua 1000/paq. paquete de 1000
15338728 Surtido 1000/paq. paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15358728 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor 660051011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.50€
    71.02€ / paquete de 1000
    Ahorro 23.48€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Los diferentes colores ayudan a realizar el seguimiento de las muestras basándose en varios disolventes de referencia.
Aviso: Cuando utilice cloroformo o acetona como solución de referencia, evite el contacto directo entre la muestra y el tapón desechable, así como el almacenamiento a largo plazo durante más de 2 horas. Si no se pueden evitar estas condiciones, uti
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 5,0 mm
Tamaño del tapón 5 mm
Tipo de producto Tapón para tubos de RMN
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material EVA
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Espectroscopía de RMN
Cantidad 1000/paq.
Línea de productos Wilmad™ 521-WHT-1000
Esterilidad No estéril
Desechables Un solo uso