Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pyrex™ Tubos capilares
Descripción
- Fabricados con vidrio de tipo 1 clase B según la norma ASTM
- Probados en campos de 400 MHz
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Tubo capilar |
| Diámetro exterior (métrico) | 1,7 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 1,3 mm |
| Intensidad de campo | 400 MHz |
| Longitud (imperial) | 4 in |
| Cantidad | Paquete de 10 |
| Modelo | WG-1364-1.7 |