Learn More
Bel-Art™ Biblioteca FT-NMR SP Scienceware™ Wilmad™ Aldrich con visor espectral en CD-ROM
Código de producto. 15338698
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Base de datos de 1,1800 compuestos
Base de datos de 3500 compuestos
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15338698 Base de datos de 1,1800 compuestos cada uno
15328698 Base de datos de 3500 compuestos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15338698 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor 660000107
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Permite el procesamiento de espectros mediante zoom, integración de picos y etiquetado de picos. La biblioteca FT-NMR Aldrich Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ con visor espectral en CD-ROM es un libro electrónico que contiene espectros 13C de 300 MHz, 1 H y  75MHz de alta resolución, integrales, estructuras químicas y datos técnicos para más de 11,800 compuestos.
  • También hay disponible una biblioteca complementaria que incluye espectros para 3500 compuestos adicionales no incluidos en la versión impresa original.
  • Solicite tanto la biblioteca estándar como la complementaria para acceder a espectros de más de 15 000 compuestos.
  • Múltiples métodos de búsqueda: búsqueda de texto por nombre químico, número de catálogo de Aldrich, número CAS, fórmula molecular, búsqueda avanzada de campos de datos sobre categorías químicas y propiedades físicas, como punto de ebullición, punto de fusión, densidad, punto de inflamación, peso molecular e índice de refracción
  • Requisitos mínimos del sistema: plataforma Windows, unidad de CD-ROM, 600 MB de espacio en el disco duro
Especificaciones
Tipo Base de datos de 1,1800 compuestos
Descripción Biblioteca FT-NMR con visor espectral en CD-ROM