Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubos de RMN de precisión de pared ultrafina
Código de producto. 15389008
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modelo:
537-PPT-7-5
537-PPT-8-5
537-PPT-9-5
540-PPT-7-5
540-PPT-8-5
540-PPT-9-5
545-PPT-7-5
545-PPT-8-5
545-PPT-9-5
Intensidad de campo:
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Intensidad de campo unitSize
15389008 178 mm 545-PPT-7-5 600 MHz paquete de 5
15318848 178 mm 537-PPT-7-5 300 MHz paquete de 5
15328848 203,2 mm 537-PPT-8-5 300 MHz paquete de 5
15348848 228,6 mm 537-PPT-9-5 300 MHz paquete de 5
15338948 203,2 mm 540-PPT-8-5 400 MHz paquete de 5
15348948 228,6 mm 540-PPT-9-5 400 MHz paquete de 5
15328948 178 mm 540-PPT-7-5 400 MHz paquete de 5
15399008 203,2 mm 545-PPT-8-5 600 MHz paquete de 5
15309018 228,6 mm 545-PPT-9-5 600 MHz paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
No se recomienda el uso de tapones para muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6
Código de producto. 15389008 Proveedor Wilmad-LabGlass™ N.º de proveedor 666010575
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No se recomienda el uso de tapones para muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6
Includes
Tubo y tapón desechable
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los in
Fabricado con tecnología de última generación ISO 9001:2008 USA Instalación que utiliza un proceso único de contracción y rectificado de precisión para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
  • La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
  • Se puede operar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C y dentro de un intervalo de temperatura de 120 °C.
  • Clasificado como clase hidrolítica 1
  • Fabricado con vidrio de borosilicato que cumple con el requisito de vidrio Clase A Tipo 1 de ASTM E438 Inspección del 100% con múltiples NIST Calibres trazables y comprobaciones ópticas de defectos superficiales
Especificaciones
Camber (Metric) 6 μm
Concentricity (Metric) 13 μm
Longitud (métrico) 178 mm
Material Cuarzo
Tipo de producto Tubo de muestra de NMR de alta precisión
Diámetro exterior (métrico) 4,9635 ± 0,0065 mm
Diámetro interior (métrico) 4,4965 ± 0,0065 mm
Intensidad de campo 600 MHz
Para utilizar con (aplicación) Ideal para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas)
Longitud (imperial) 7 in
Grosor de la pared (métrico) 0,24 mm
Modelo 545-PPT-7-5