Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ con 3 mm de diámetro externo Tubos de RMN de alto rendimiento con pared fina, 7 pulg de longitud, con tapón desechable
Descripción
- Tubo de muestra económico de 3 mm de diámetro exterior de alta calidad
- Diseñados para su uso rutinario en la mayoría de los espectrómetros de RMN de campo bajo a medio
- Una de las mejores tolerancias de diámetro externo del sector
- Garantía de ajuste hermético en la turbina de giro
- Hecho de ASTM Vidrio E438 Tipo 1 Clase B
- 100% inspeccionado para detectar defectos de superficie y dimensiones físicas para garantizar el éxito de sus experimentos.
- Los modelos WG-3000-4-SJ y WG-3000-7-SJ se suministran con el original. Bruker Tapas SampleJet, todas las demás vienen con una tapa NMR desechable
- Fabricado en un ISO 9001:2008 USA instalación
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 178 mm |
| Material | Vidrio (tipo 1, clase B) |
| Tipo de producto | Tubo de RMN de alto rendimiento |
| Diámetro exterior (métrico) | 2,99 ± 0,03 mm |
| Intensidad de campo | Gran capacidad de procesamiento |
| Incluye | Tubo y tapón desechable |
| Longitud (imperial) | 7 in |
| Grosor de la pared (métrico) | 0,27 mm |
| Cantidad | 50/paq. |
| Modelo | Wilmad™ WG-3000-7-50 |