Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 10 mm de diámetro externo, tubo de RMN de precisión con pared fina
Código de producto. 15398918 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modelo:
513-1PP-7-5
513-1PP-8-5
513-1PP-9-5
513-1PS-7-5
513-1PS-8-5
513-1PS-9-5
513-3PP-8-5
513-3PP-9-5
513-5PP-7-5
513-5PP-8-5
513-5PP-9-5
513-7PP-7-5
513-7PP-8-5
513-7PP-9-5
Intensidad de campo:
100 MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Grosor de la pared (métrico):
0,46 mm
0,55 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Intensidad de campo Grosor de la pared (métrico) unitSize
15398918 178 mm 513-5PP-7-5 400 MHz 0,46 mm paquete de 5
15308778 203,2 mm 513-1PS-8-5 100 MHz 0,55 mm paquete de 5
15398768 178 mm 513-1PS-7-5 100 MHz 0,55 mm paquete de 5
15318778 228,6 mm 513-1PS-9-5 100 MHz 0,55 mm paquete de 5
15358798 178 mm 513-1PP-7-5 200 MHz 0,46 mm paquete de 5
15368798 203,2 mm 513-1PP-8-5 200 MHz 0,46 mm paquete de 5
15388798 228,6 mm 513-1PP-9-5 200 MHz 0,46 mm paquete de 5
15378818 203,2 mm 513-3PP-8-5 300 MHz 0,46 mm paquete de 5
15398818 228,6 mm 513-3PP-9-5 300 MHz 0,46 mm paquete de 5
15328928 228,6 mm 513-5PP-9-5 400 MHz 0,46 mm paquete de 5
15318928 203,2 mm 513-5PP-8-5 400 MHz 0,46 mm paquete de 5
15338978 178 mm 513-7PP-7-5 500 MHz 0,46 mm paquete de 5
15348978 203,2 mm 513-7PP-8-5 500 MHz 0,46 mm paquete de 5
15358978 228,6 mm 513-7PP-9-5 500 MHz 0,46 mm paquete de 5
14 options
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Código de producto. 15398918
Marca: Wilmad-LabGlass™ 664001075
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Includes
Tubo y tapón desechable
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
  • La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
  • Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
  • Clasificados como clase hidrolítica 1
  • Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple el requisito de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438 Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
Camber (Metric) 25 µm
Concentricity (Metric) 51 µm
Longitud (métrico) 178 mm
Material Glass (Type 1, Class A)
Tipo de producto High Precision NMR Sample Tube
Diámetro exterior (métrico) 9,9935 ± 0,0065 mm
Diámetro interior (métrico) 9,070 ± 0,013 mm
Intensidad de campo 400 MHz
Para utilizar con (aplicación) Para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas)
Longitud (imperial) 7 in
Grosor de la pared (métrico) 0,46 mm
Modelo 513-5PP-7-5