Learn More
Gibco™ Medio E de Williams, sin rojo de fenol
Código de producto. 10137414 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10137414 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10137414 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1217601
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El medio E de Williams fue desarrollado originalmente por Williams y Gunn como medio suplementado de suero reducido para los cultivos celulares a largo plazo de células epiteliales de hígado de rata adulta. El medio E de Williams Gibco™ también se puede utilizar para el cultivo de hepatocitos de diferentes especies, tales como células HepaRG™ derivadas de humanos.
Williams' E Medium was originally developed by Williams and Gunn as reduced serum-supplemented medium for long-term cell cultures of adult rat liver epithelial cells. Gibco William's E Medium can also be used for growing primary hepatocyte cells of different species as well as human derived HepaRG cells.
El medio E de Williams Gibco™ es una modificación del medio anterior que ha sido enriquecido con aminoácidos y el doble de glucosa. El medio E de Williams contiene ingredientes únicos, como cinc, hierro, manganeso, aminoácidos no esenciales, agente reductor glutatión y lípido linoleato de metilo.
Producción según las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
Para mantener la continuidad de la cadena de suministro, fabricamos el medio E de Williams Gibco™ en dos plantas distintas, una ubicada en Grand Island, Nueva York (EE. UU.), y la otra en Escocia, Reino Unido. Ambos sitios son conformes con los requisitos de producción según las buenas prácticas de fabricación actuales, cuentan con la certificación ISO 13485 y están registrados en la FDA como fabricantes de dispositivos médicos.
El medio E de Williams no contiene proteínas ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el medio E de Williams requiere una suplementación, por lo general con un 5-10 % de suero fetal bovino (SFB). El medio E de Williams utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con entre un 5 y un 10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Animal Origin-free, Serum-free, Protein-free
Concentración 1X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio E de William
Serum Level Serum-free
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos Piruvato sódico
Sin aditivos Sin glutamina, Sin HEPES, Sin rojo fenol
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Relación de concentración 1:1
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Culture Type Mammalian Cell Culture