Descripción
El medio E de Williams fue desarrollado originalmente por Williams y Gunn como medio suplementado de suero reducido para los cultivos celulares a largo plazo de células epiteliales de hígado de rata adulta. Gibco™ El medio E de William también se puede utilizar para cultivar células de hepatocitos de diferentes especies, como las derivadas de humanos. HepaRG™ células.
Este medio E de Williams está modificado del siguiente modo:
- Con: Rojo fenol
- Sin: L-glutamina, HEPES
Está disponible la formulación completa.
Gibco™ El medio E de William es una modificación de un medio anterior que se ha enriquecido con aminoácidos y el doble de glucosa. El medio E de William contiene ingredientes únicos, como cinc, hierro, manganeso, aminoácidos no esenciales, agente reductor glutatión y lípido linoleato de metilo.
Fabricación según las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
Gibco™ El medio E de William se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución comparable Gibco™ Producto William's E Medium elaborado en nuestras instalaciones de Grand Island (12551-032). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Normas 13485.
El medio E de Williams no contiene proteínas ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el medio E de Williams requiere una suplementación, normalmente con un 5-10 % de suero fetal bovino (SFB). El medio E de William utiliza un sistema tampón de bicarbonato de sodio (2,2 g/L) y, por lo tanto, requiere un entorno de CO2 del 5 al 10 % para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Célula de mamífero |
| Clasificación | Animal Origin-free, Protein-free, Serum-free |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio E de William |
| Serum Level | Serum-free |
| Esterilidad | Sterile-filtered |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Con aditivos | Rojo de fenol, Piruvato sódico |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin HEPES |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
| Mostrar más |