Learn More
Gibco™ Medio E de Williams, sin glutamina
Código de producto. 11570606 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Con aditivos:
Rojo de fenol, HEPES
Rojo de fenol, Piruvato sódico
Tamaño de la unidad:
1 set
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Con aditivos Tamaño de la unidad
11570606 500 mL Rojo de fenol, HEPES 500 ml
11580606 500 mL Rojo de fenol, Piruvato sódico 1 set
12599059 500 mL Rojo de fenol, Piruvato sódico 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11570606 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 22551022
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El medio E de Williams fue desarrollado originalmente por Williams y Gunn como medio suplementado de suero reducido para los cultivos celulares a largo plazo de células epiteliales de hígado de rata adulta.
El medio E de Williams fue desarrollado originalmente por Williams y Gunn como medio suplementado de suero reducido para los cultivos celulares a largo plazo de células epiteliales de hígado de rata adulta. Gibco™ El medio E de William también se puede utilizar para cultivar células de hepatocitos de diferentes especies, como las derivadas de humanos. HepaRG™ células.
Este medio E de Williams está modificado del siguiente modo:
  • Con: Rojo fenol
  • Sin: L-glutamina, HEPES
Está disponible la formulación completa.
Gibco™ El medio E de William es una modificación de un medio anterior que se ha enriquecido con aminoácidos y el doble de glucosa. El medio E de William contiene ingredientes únicos, como cinc, hierro, manganeso, aminoácidos no esenciales, agente reductor glutatión y lípido linoleato de metilo.
Fabricación según las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
Gibco™ El medio E de William se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución comparable Gibco™ Producto William's E Medium elaborado en nuestras instalaciones de Grand Island (12551-032). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Normas 13485.
El medio E de Williams no contiene proteínas ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el medio E de Williams requiere una suplementación, normalmente con un 5-10 % de suero fetal bovino (SFB). El medio E de William utiliza un sistema tampón de bicarbonato de sodio (2,2 g/L) y, por lo tanto, requiere un entorno de CO2 del 5 al 10 % para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Animal Origin-free, Serum-free, Protein-free
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio E de William
Serum Level Serum-free
Esterilidad Sterile-filtered
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos Rojo de fenol, HEPES
Sin aditivos Sin HEPES, Sin glutamina
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 500 mL
Contenido y almacenamiento Conservar entre 2°ºC y 8°ºC.
Culture Type Mammalian Cell Culture