Descripción
El medio E de Williams fue desarrollado originalmente por Williams y Gunn como medio suplementado de suero reducido para los cultivos celulares a largo plazo de células epiteliales de hígado de rata adulta. Gibco™ El medio E de William también se puede utilizar para cultivar células de hepatocitos de diferentes especies, como las derivadas de humanos. HepaRG™ células.
Este medio E de Williams está modificado del siguiente modo:
- Con: Rojo Fenol, GlutaMAX™
- Sin: HEPES
Está disponible la formulación completa.
Gibco™ El medio E de William es una modificación de un medio anterior que se ha enriquecido con aminoácidos y el doble de glucosa. El medio E de William contiene ingredientes únicos, como cinc, hierro, manganeso, aminoácidos no esenciales, agente reductor glutatión y lípido linoleato de metilo. Gibco™ E Medio de William con GlutaMAX™ El suplemento minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celular en un formato fácil de usar.
Fabricación conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
Gibco™ El medio E de William se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485.
El medio E de Williams no contiene proteínas ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el medio E de Williams requiere una suplementación, normalmente con un 5-10 % de suero fetal bovino (SFB). El medio E de William utiliza un sistema tampón de bicarbonato de sodio (2,2 g/L) y, por lo tanto, requiere un entorno de CO2 del 5-10% para mantener el pH fisiológico.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Clasificación | Animal Origin-free, Serum-free, Protein-free |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio E de William |
| Serum Level | Serum-free |
| Esterilidad | Sterile-filtered |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Con aditivos | GlutaMAX, Phenol Red |
| Sin aditivos | Sin HEPES |
| Línea de productos | GlutaMAX |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.