Learn More
Wilforine, MedChemExpress
Descripción
Wilforine is a sesquiterpene pyridine alkaloid
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Wilforine |
| CAS | 11088-09-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C43H49NO18 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (57.61 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(OCC(C1OC(C)=O)(C(C(OC(C2=CC=CC=C2)=O)C3OC(C4C)=O)OC(C)=O)C(OC(C)(COC(C5=CC=CN=C5CC4)=O)C6C1OC(C)=O)(C3(O)C)C6OC(C)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 867.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 867.85 |
| Mostrar más |