Learn More
Cole-Parmer™ Tomamuestras de agua Kemmerer Wildco™
Código de producto. 11784499 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 mL
1200 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11784499 1200 mL cada uno
11774499 400 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11784499 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0548510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00€
    1084.08€ / paquete de 1
    Ahorro 240.92€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Muestra a profundidades específicas entre 3 y 600 pies.
  • Tomamuestras de agua WildcoKemmerer
  • El mensajero activa las cabezas de viaje únicas que aseguran el cierre en corrientes rápidas o aguas turbulentas, independientemente del ángulo de línea
  • Todos los modelos incluyen una bolsa de transporte de plástico; solicite el mensajero y la línea por separado.
  • Los modelos 304 SS tienen juntas de extremo de uretano (no utilizar cuando las concentraciones de mercurio superen las 1 ppm).
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de agua Kemmerer
Material Acero inoxidable
Descripción Profundidad: 3 - 600 pies
Capacidad (métrico) 1200 mL