Descripción
- Los tomamuestras alfa son adecuados para su uso en océanos, lagos profundos y aguas corrosivas
- Elija tomamuestras horizontales para el muestreo en la superficie, la termoclina o justo encima de la parte inferior
- Las juntas de extremo de uretano se cierran a presión con la mínima perturbación de la superficie activada contacto de messenger
- La válvula de drenaje facilita la extracción de las muestras
- Los tomamuestras incluyen una bolsa de transporte; pida el mensajero y la línea por separado
- Las juntas de silicona están disponibles por pedido especial; llame a nuestros especialistas en aplicaciones para obtener más información
- No usar cuando las concentraciones de mercurio superen las 1 ppm.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador de agua alfa horizontal |
| Material | Acrílico, juntas de extremo de uretano |
| Material de tubo | Acrílico |
| Capacidad (métrico) | 2,2 L |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de agua en océanos, lagos profundos y aguas corrosivas |
| Longitud (imperial) | 26,4 in |
| Longitud (métrico) | 67,06 cm |