Learn More
Thermo Scientific Chemicals Accesorios Wig-L-Bug™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Vial de poliestireno con tapón deslizante de polietileno; 2 in de largo x 0,5 in de diámetro.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polystyrene |
| Altura (imperial) | 2 in |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Para utilizar con (equipo) | Digital Wig-L-Bug molino mezclador/molienda |
| Tipo de producto | Vial de poliestireno |
RU– Solo para uso en investigación