Learn More
Hirschmann™ Frasco cuadrado de cuello ancho, pack de 100
Código de producto. 16417019
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16417019 20 mL paquete de 100
16437019 30 mL paquete de 100
16457019 50 mL paquete de 100
16477019 100 mL paquete de 100
16497019 250 mL paquete de 100
16417029 500 mL paquete de 100
16437029 1000 mL paquete de 100
16457029 1500 mL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16417019 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 7690665
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El frasco cuadrado de cuello ancho de alta calidad de HDPE con tapón de rosca de LDPE está diseñada para facilitar el llenado y vaciado.
  • Cuello ancho
  • Cuadrada
  • Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • A partir de 20 ml
  • Natural
  • Con tapón de rosca de LDPE
Especificaciones
Superficie del frasco Transparente
Capacidad (métrico) 20 mL
Procedimiento de limpieza Gas/químico/radiación
Color Natural
Diámetro exterior del cuello (métrico) 28 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 21,5 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
ID de cuello (métrico) 21,5 mm
N.° por paquete 100
Esterilidad No estéril
Tamaño de rosca (métrico) GL 28
Color del tapón Natural
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 5 y 40 °C
Closure Included Sí
Forma Cuadrado
Altura (métrico) 38 mm
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón GL28
Diámetro (métrico) 35 x 35 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave