Learn More
Manutan Wide neck keg, 15 litre capacity
Código de producto. 12844688
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12844688 15 L cada uno
1 options
Código de producto. 12844688 Proveedor Manutan N.º de proveedor A014704
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
High density, 100% food grade, polyethylene kegs with excellent chemical resistance. Integrated rubber ring guarantees air and watertight closing, protecting contents from contaminants and preventing leakage. Rubber sealing ring guarentees air and water tigh seal. Tamper evident lid. Wide neck opening allows easy cleaning and access to contents. UN approved for solids and pastes. Maximum filling temperature 80°C. Cool to 30°C before closing. 42, 55 and 68ltr sizes have handles.
  • Capacity: 15L
  • Dimensions (H x D) : 328mm x 274mm
  • UN specification : X/22kg
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 L