Learn More
BRAND™ Matraz Erlenmeyer graduado de cuello ancho
Código de producto. 10069850 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad: 50 mL
Código de producto.
10069850 Capacidad: 50 mL
1 options
Código de producto. 10069850 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 93170
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El matraz Erlenmeyer graduado de cuello ancho con tapón de rosca está fabricado con polipropileno.
  • Alta claridad
  • Con graduaciones
  • Cuello con conector esmerilado estándar (tapón de junta cónica, PE-LD: NS 34/35 n.º cat 1444 40, NS 45/40 n.º cat 1444 45).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
Estilo de cuello Cuello ancho
Tipo de producto Matraz Erlenmeyer
Graduated Sí
Tipo de tapón Rosca
Tamaño del tapón NS 34/35