Learn More
BRAND™ Matraces Erlenmeyer de vidrio de cuello ancho
Código de producto. 10089860 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10089860 250 ml paquete de 10
10141681 50 ml paquete de 10
10151871 500 ml paquete de 10
10293391 100 ml paquete de 10
10419912 300 ml paquete de 10
10694352 1000 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10089860 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 92836
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con reborde granulado y graduaciones
  • Fabricado en vidrio de boro 3.3
  • Cuello ancho para facilitar el llenado
  • Conforme a DIN EN ISO 24450
  • Suministrado en paquetes de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior del cuello (métrico) 50 mm
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Altura (métrico) 140 mm
N.° por paquete 10
Diámetro exterior (métrico) 85 mm