Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Matraz Erlenmeyer de cuello ancho
Código de producto. 10692662
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
300 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10692662 250 mL paquete de 10
10599971 300 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10692662 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 07025049
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Matraz Erlenmeyer con reborde granulado
  • Conforme a DIN ISO 24450 y además de la norma
  • Con reborde granulado y graduaciones
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Diámetro exterior del cuello (métrico) 50 mm
Capacidad (métrico) 250 mL
Material De vidrio
Altura (métrico) 140 mm
Estilo de cuello Ancha
N.° por paquete 10
Diámetro exterior (métrico) 85 mm