Learn More
Gravis Frascos de cuello ancho de vidrio sodocálcico
Descripción
- Disponibles en una gama de capacidades
- El cuello ancho facilita el acceso al contenido
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| N.° por paquete | 28/paquete |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| Tipo de producto | Frasco de boca ancha |
| Diámetro (métrico) | 83 mm |