Learn More
Thermo Scientific™ Tarros de perfil alto con boca ancha de vidrio transparente con tapón
Descripción
Recoja muestras de suelo, lodo, residuos y agua para una variedad de analitos objetivo orgánicos e inorgánicos con tarros de vidrio transparente de perfil alto Thermo Scientific™ de boca ancha cuando no se requiera protección ligera.Los tarros se encuentran disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de compuestos orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales, procesados del mismo modo que los tarros certificados pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.
- Clear Type III soda-lime glass jar
- PTFE-lined white polypropylene closed-top cap
- Sizes range from 125 to 4000mL
- Closures assembled on bottles
Certified jars come with the following features:
- Certified to meet or exceed EPA performance-based standards for semi-volatile organics, pesticides, PCBs and metals analyses
- Certificate of Analysis (CofA) included in the case and barcoded with lot number for traceability
- Each jar individually barcoded with lot number and unique container number
- Analysis labels included unattached for optional use
- Carton sealed with security tape providing tamper evidence
- Chipboard divider packaging to cushion and help prevent breakage; overpack required for shipping
Processed jars are processed in the same manner as certified jars and come with all the features of certified jars, but jars are not barcoded, and CofA is not included.
Unprocessed jars are ready for your own in-house cleaning and certification process. Boxed with chipboard dividers to help prevent breakage; overpack required for shipping.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 8 oz., 250 mL |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Parámetros de certificación | SemiVOA, pesticidas, PCB, metales |
| Color | Clear |
| Descripción | Clear Glass Tall Jar |
| Diámetro (imperial) | 2,44 in |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,8 in |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 45.7 mm |
| Material | Glass (Type 3) |
| N.º por caja | 12 |
| Mostrar más |