Learn More
Sampling Systems™ Contenedores de acero inoxidable de boca ancha
Código de producto. 17942022 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 L
75 L
100 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17942022 75 L cada uno
17922022 50 L cada uno
17902022 100 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17942022 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A85675
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Estos recipientes de acero inoxidable de boca ancha son ideales para almacenar polvos, cremas y líquidos. Están fabricados en acero inoxidable 316L de alta calidad y resistente a los productos químicos y están diseñados de tal manera que favorecen una fácil limpieza.
  • El sistema de tapa de triple férula de 6 in significa que los contenedores pueden proporcionar un sellado hermético tanto al aire como al agua.
  • Acabado pulido de espejo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 75 L
Color Plata
Material Acero inoxidable (316 L)
Cantidad 1 frasco
Closure Included Sí
Fit for Purpose Certificado de calidad
Altura (métrico) 650 mm
Material del cierre Acero inoxidable
Diámetro (métrico) 450 mm
Tipo de tapón Sello hermético
Capacidad (imperial) 2,5 oz
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Botella metálica de almacenamiento