Learn More
Thermo Scientific™ Tarros de perfil bajo con boca ancha de vidrio transparente con tapón
Descripción
Recoja muestras de suelo, lodo y residuos para una variedad de analitos objetivo orgánicos e inorgánicos con tarros de vidrio transparente de perfil corto Thermo Scientific™ de boca ancha cuando no se requiera protección ligera.Los tarros se encuentran disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de compuestos orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales, procesadas del mismo modo que los tarros certificados pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.
- Jarra de vidrio sódico-cálcico transparente de tipo III
- Tapón con cubierta cerrada de polipropileno blanco con revestimiento de PTFE
- Tamaños de entre 60 y 2000 ml
- Tapones ensamblados en los frascos
Incluye:
Los tarros certificados cuentan con las siguientes características:
- Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de sustancias orgánicas semivolátiles, pesticidas, PCB y metales.
- Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
- Cada tarro cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
- Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
- Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
- Envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetarlos.
Los tarros procesados se procesan de la misma forma que los tarros certificados y presentan las mismas características que estos, pero los tarros no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.
Los tarros sin procesar están listos para su procedimiento de limpieza y certificación interno. Se suministran en cajas con divisores de cartón para ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetar las cajas.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 64 oz, 2000 ml |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Parámetros de certificación | SemiVOA, pesticidas, PCB, metales |
| Color | Transparente |
| Descripción | Tarro de vidrio transparente de perfil bajo |
| Diámetro (imperial) | 5,62 in |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 2 in |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 50,8 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Tapones de repuesto | B167-1100BL |
| Mostrar más |