Learn More
Thermo Scientific™ Tarros de perfil bajo con boca ancha de vidrio transparente con tapón
Código de producto. 12780188
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
125 ml
250 mL
500 mL
2000 ml
Nivel:
Procesados
Sin procesar
contenedores
Tamaño del tapón:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
110-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Nivel Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
12780188 125 ml contenedores 58-400 mm paquete de 24
16350004 60 mL Procesados 53-400 mm paquete de 24
15973392 250 mL Procesados 70-400 mm paquete de 12
12790188 500 mL contenedores 89-400 mm paquete de 12
15818794 500 mL Sin procesar 89-400 mm paquete de 12
15335249 2000 ml Procesados 110-400 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12780188 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3200125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    155.00€ / paquete de 24
    Ahorro 15.00€
    8% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recoja muestras de suelo, lodo y residuos para una variedad de analitos objetivo orgánicos e inorgánicos con tarros de vidrio transparente de perfil corto de boca ancha cuando no se requiera protección ligera.
Recoja muestras de suelo, lodo y residuos para una variedad de analitos objetivo orgánicos e inorgánicos con tarros de vidrio transparente de perfil corto Thermo Scientific™ de boca ancha cuando no se requiera protección ligera.Los tarros se encuentran disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de compuestos orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales, procesadas del mismo modo que los tarros certificados pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.
  • Jarra de vidrio sódico-cálcico transparente de tipo III
  • Tapón con cubierta cerrada de polipropileno blanco con revestimiento de PTFE
  • Tamaños de entre 60 y 2000 ml
  • Los tapones están ensamblados en los frascos
Incluye:
Los tarros certificados cuentan con las siguientes características:
  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de sustancias orgánicas semivolátiles, pesticidas, PCB y metales.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada tarro cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • Envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetarlos.
Los tarros procesados se procesan de la misma forma que los tarros certificados y presentan las mismas características que estos, pero los tarros no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.
Los tarros sin procesar están listos para su procedimiento de limpieza y certificación interno. Se suministran en cajas con divisores de cartón para ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetar las cajas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Parámetros de certificación SemiVOA, pesticidas, PCB, metales
Color Transparente
Descripción Tarro de vidrio transparente de perfil bajo
Diámetro (imperial) 2,36 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,8 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 45,7 mm
Material Vidrio (tipo 3)
N.º por caja 24
Tapones de repuesto B167-5800BL
Color del tapón Blanco
Nivel contenedores
Material de revestimiento PTFE
Volumen hasta el borde (imperial) 4,6 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 137 ml
Boca Ancha
Altura (métrico) 69 mm
Altura (imperial) 2,71 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 58-400 mm
Diámetro (métrico) 60 mm
Tipo de tapón Tapón con parte superior cerrada
Capacidad (imperial) 4 oz
Certificaciones/conformidad Los tarros procesados y certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
Tipo de producto Tarro