Learn More
Thermo Scientific™ Tarros de perfil bajo con boca ancha de vidrio ámbar con tapón
Código de producto. 15768128
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
120 ml
250 mL
Nivel:
Procesados
contenedores
Tamaño del tapón:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Nivel Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
15768128 60 ml Procesados 53-400 mm paquete de 24
13204570 60 ml contenedores 53-400 mm paquete de 24
15778128 120 ml Procesados 58-400 mm paquete de 24
15960322 250 mL contenedores 70-400 mm paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15768128 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 2400060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.95€
    74.60€ / paquete de 24
    Ahorro 6.35€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Elija estos frascos de cristal de color ámbar de boca estrecha y perfil bajo para recoger muestras de tierra, lodo y residuos para una gran variedad de analitos objetivo orgánicos e inorgánicos en los que es necesario una protección contra la luz.
Diseñados para recoger muestras de tierra, lodo y residuos para una gran variedad de analitos objetivo orgánicos e inorgánicos en los que es necesario algún tipo de protección contra la luz.Los tarros de boca ancha de vidrio ámbar con perfil bajo Thermo Scientific™ se encuentran disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de compuestos orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales, procesados del mismo modo que los tarros certificados pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.
  • Tarro de vidrio sodocálcico de color ámbar de tipo III; recomendado para muestras sensibles a la luz
  • Tapón con cubierta cerrada de polipropileno blanco con revestimiento de PTFE
  • Tamaños de entre 60 y 250 ml
  • Tapones acoplados en frascos (excepto 140-0250NC, sin tapón incluido).
Los tarros certificados cuentan con las siguientes características:
  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de sustancias orgánicas semivolátiles, pesticidas, PCB y metales.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada tarro cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • Envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetarlos.
Los tarros procesados se procesan de la misma forma que los tarros certificados y presentan las mismas características que estos, pero los tarros no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.
Los tarros sin procesar están listos para su procedimiento de limpieza y certificación interno. Se suministran en cajas con divisores de cartón para ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetar las cajas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad 2 oz, 60 ml
Capacidad (métrico) 60 ml
Parámetros de certificación SemiVOA, pesticidas, PCB, metales
Color Ámbar
Descripción Tarro de vidrio ámbar de perfil bajo
Diámetro interior (imperial) 1,63 in
Diámetro (imperial) 2,16 in
Diámetro interior (métrico) 4 cm
Material Vidrio (tipo 3)
N.º por caja 24
Tapones de repuesto ND
Color del tapón Blanco
Nivel Procesados
Material de revestimiento PTFE
Volumen hasta el borde (imperial) 2,5 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 74 ml
Boca Ancha
Altura (métrico) 49 mm
Altura (imperial) 1,92 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53-400 mm
Diámetro (métrico) 55 mm
Tipo de tapón Tapón con parte superior cerrada
Capacidad (imperial) 2 oz
Certificaciones/conformidad Los tarros procesados y certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
Tipo de producto Tarro de muestra