Learn More
Thermo Scientific™ Tarros de septum de boca ancha
Código de producto. 16610143
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
60 mL
125 mL
250 ml
250 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Nivel:
Procesados
Sin procesar
contenedores
N.º por caja:
12
24
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Nivel N.º por caja Tamaño de la unidad
16610143 125 mL Transparente Sin procesar 24 paquete de 24
13455399 60 ml Transparente contenedores 24 paquete de 24
15338167 60 ml Transparente Sin procesar 24 paquete de 24
15611729 60 mL Ámbar Procesados 24 paquete de 24
16373528 125 mL Transparente contenedores 24 paquete de 24
16867356 250 mL Transparente contenedores 12 paquete de 12
15297213 250 ml Transparente Sin procesar 12 paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16610143 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor S1200125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    122.00€ / paquete de 24
    Ahorro 25.00€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Aplique los métodos de suelo de análisis orgánico volátil (VOA) de la EPA cuando utilice estos tarros de septos de vidrio de sodocálcico tipo III de boca ancha, que están disponibles transparentes o en ámbar.
Aplique métodos de suelo de análisis orgánico volátil (VOA) EPA cuando utilice tarros de septos de boca ancha Thermo Scientific™. Los tarros con septo de boca ancha están disponibles en vidrio sodocálcico transparente o ámbar de tipo III, y se recomiendan para los métodos de análisis de compuestos orgánicos volátiles (VOA) en suelos de la EPA. El tapón de la parte superior abierta está equipado con un septo de silicona perforable con revestimiento de PTFE. Disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de orgánicos volátiles, procesados del mismo modo que los viales certificados pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.
  • Frasco de vidrio sodocálcico de tipo III, transparente o ámbar
  • Los tarros de color ámbar se recomiendan para analitos sensibles a la luz
  • Tapón de polipropileno blanco con septum de silicona con recubrimiento de PTFE unido
  • Tapones acoplados en frascos
  • El diseño de boca ancha es ideal para muestras de suelo y líquidos viscosos
Los tarros certificados cuentan con las siguientes características:
  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada frasco cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • El divisor de cartón ayuda a proteger los tarros contra roturas; para el transporte es necesario empaquetarlos
Los tarros procesados se procesan de la misma forma que los tarros certificados y presentan las mismas características que estos, pero no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.
Los tarros sin procesar están listos para su procedimiento de limpieza y certificación interno. Se suministran en cajas con divisores de cartón para ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetar las cajas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 125 ml
Capacidad (métrico) 125 mL
Parámetros de certificación Ninguno
Color Transparente
Descripción I-Chem, 125 ml, tarro SS perfil bajo trasparente con septo de 0,152 cm (0,060 pulg), sin procesar
Diámetro (imperial) 2,36 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,8 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 45,7 mm
Material Vidrio (tipo 3)
N.º por caja 24
Tapones de repuesto S297-5800
Color del tapón Blanco
Nivel Sin procesar
Volumen hasta el borde (imperial) 4,6 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 137 mL
Boca Ancha
Altura (métrico) 69 mm
Altura (imperial) 2,71 in
Material del cierre Polipropileno con septo de silicona/PTFE
Tamaño del tapón 58-400 mm
Diámetro (métrico) 60 mm
Tipo de tapón Tapón con parte superior abierta
Capacidad (imperial) 4 oz
Certificaciones/conformidad Ninguno
Tipo de producto Tarro