Learn More
Thermo Scientific™ Encajadoras HDPE de boca ancha con tapón
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17380540
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
2000 ml
4000 mL
Nivel:
Sin procesar
contenedores
N.º por caja:
4
6
24
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 4
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Nivel N.º por caja unitSize
17380540 500 mL contenedores 24 paquete de 24
15670525 2000 ml Sin procesar 6 paquete de 6
17800769 4000 mL Sin procesar 4 paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17380540 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3120500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    122.00€ / paquete de 24
    Ahorro 4.00€
    3% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija estos recipientes para la recogida de agua, lixiviados y otras muestras líquidas, semilíquidas o viscosas con el fin de analizar trazas inorgánicas de analitos.
Elija estos recipientes para la recogida de agua, lixiviados y otras muestras líquidas, semilíquidas o viscosas con el fin de analizar trazas inorgánicas de analitos.Las encajadoras de boca ancha de HDPE Thermo Scientific™ facilitan el llenado y recuperación de muestras.Disponibles en paquetes de laboratorio de pequeña cantidad o paquetes a granel más grandes y económicos.Con certificado para cumplir con las especificaciones de rendimiento de la EPA correspondientes a análisis de metales, cianuro y fluoruro o sin procesar y preparado para su propio procedimiento de limpieza.
  • Recipiente de LDPE con tapón de polipropileno con revestimiento de LDPE de color blanco
  • Tapones ensamblados en los recipientes
  • Boca ancha para facilitar el llenado y recuperación de muestras
  • Recomendado para recogida de muestras líquidas, semilíquidas y viscosas
  • Disponible en embalajes a granel para una mayor rentabilidad
Los recipientes certificados cuentan con las siguientes características:
  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento para metales, cianuros y fluoruros de la EPA
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
El recipiente sin procesar viene montado y listo para su propio procedimiento de limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 500 ml
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16 oz
Parámetros de certificación Calidad de agua y metales, cianuro, fluoruro
Color Natural
Descripción Encajadora de HDPE
Diámetro interior (imperial) 1,75 in
Diámetro (imperial) 2,79 in
Diámetro interior (métrico) 4,45 cm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 24
Envase Caja de 24
Tapones de repuesto 067-5300WBP
Esterilidad No estéril
Transparencia Translúcido
Los recipientes Metales; cianuro; fluoruro; otros inorgánicos
Color del tapón Blanco
Nivel contenedores
Volumen hasta el borde (imperial) 17,7 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 524 mL
Certificaciones/conformidad Los recipientes certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de metales, cianuro y fluoruro; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 152 mm
Altura (imperial) 5,98 in
Revestimiento del tapón Espuma/LDPE
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53-400 mm
Diámetro (métrico) 71 mm