Learn More
Thermo Scientific™ Encajadoras HDPE de boca ancha con tapón
Description
Elija estos recipientes para la recogida de agua, lixiviados y otras muestras líquidas, semilíquidas o viscosas con el fin de analizar trazas inorgánicas de analitos.Las encajadoras de boca ancha de HDPE Thermo Scientific™ facilitan el llenado y recuperación de muestras.Disponibles en paquetes de laboratorio de pequeña cantidad o paquetes a granel más grandes y económicos.Con certificado para cumplir con las especificaciones de rendimiento de la EPA correspondientes a análisis de metales, cianuro y fluoruro o sin procesar y preparado para su propio procedimiento de limpieza.
- Recipiente de LDPE con tapón de polipropileno con revestimiento de LDPE de color blanco
- Tapones ensamblados en los recipientes
- Boca ancha para facilitar el llenado y recuperación de muestras
- Recomendado para recogida de muestras líquidas, semilíquidas y viscosas
- Disponible en embalajes a granel para una mayor rentabilidad
Los recipientes certificados cuentan con las siguientes características:
- Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento para metales, cianuros y fluoruros de la EPA
- Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
- Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
- Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
- Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
El recipiente sin procesar viene montado y listo para su propio procedimiento de limpieza
Specifications
Specifications
| Capacidad | 64 oz, 2000 ml |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Parámetros de certificación | Ning. |
| Color | Natural |
| Descripción | Encajadora de HDPE |
| Diámetro (imperial) | 4,92 in |
| Incluye | Los recipientes certificados cuentan con las siguientes características: Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para metales, cianuro y fluoruro; Certificado de análisis (CofA) incluido en el embalaje y código de barras con número de lote para facilitar la trazabilidad; |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 6 |
| Envase | Caja de 6 |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.