Learn More
Buerkle™ Recipientes de boca ancha con asa
Código de producto. 11813682 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2300 mL
4400 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11813682 4400 ml cada uno
11803682 2300 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11813682 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 03174400
En stock
Recipiente de 4,4 l y 2,3 l con una abertura particularmente ancha. Por lo tanto, es ideal para el llenado con productos a granel de todo tipo. Productos como especias, té, granulados, y se pueden envasar, almacenar o exhibir en estos recipientes. Diseño cuadrado que ahorra espacio.
  • Manipulación segura con asa integrada
  • El polietileno transparente proporciona una buena vista del contenido.
  • Tapa de cuello ancho a prueba de fugas
  • 0317-2300 con tapón de rosca a prueba de manipulación de PP azul, 0317-4400
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4400 ml
Color Transparente
Diámetro interior del cuello (métrico) 109 mm
Incluye Tapón de rosca de LDPE
Material Polietileno
Longitud (métrico) 142 mm
Cantidad 1
Anchura (métrico) 142 mm
Tamaño de rosca (métrico) 120 mm
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 263 mm
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapón de rosca