Learn More
Buerkle™ Recipientes de boca ancha con asa
Código de producto. 11803682 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2300 mL
4400 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11803682 2300 mL cada uno
11813682 4400 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11803682 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 03172300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.20€
    13.30€ / paquete de 1
    Ahorro 15.90€
    54% Descuento
En stock
Recipiente de 4,4 l y 2,3 l con una abertura particularmente ancha. Por lo tanto, es ideal para el llenado con productos a granel de todo tipo. Productos como especias, té, granulados, y se pueden envasar, almacenar o exhibir en estos recipientes. Diseño cuadrado que ahorra espacio.
  • Manipulación segura con asa integrada
  • El polietileno transparente proporciona una buena vista del contenido.
  • Tapa de cuello ancho a prueba de fugas
  • 0317-2300 con tapón de rosca a prueba de manipulación de PP azul, 0317-4400
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2300 mL
Color Transparente
Descripción Producto de almacenamiento y organización
Diámetro interior del cuello (métrico) 68,5 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 135 mm
Cantidad 1
Peso (métrico) 1,2 kg
Anchura (métrico) 135 mm
Tamaño de rosca (métrico) 80 mm
Color del tapón Azul
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 192 mm
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca a prueba de manipulación
Tipo de producto Contenedor con asa