Learn More
Huenersdorf™ Válvula de esquina ancha, polietileno
Descripción
- Con conexión de manguito de 12 mm
- Natural
- Polietileno (HDPE)
- Resistencia a la presión de hasta 1,5 bar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Sleeve Connection, 22 mm thread |
| Para utilizar con (aplicación) | Controlled emptying of liquid from barrels and jerrycans |
| Longitud (métrico) | Entre 12 y 85 mm |
| Material | Polietileno |
| Temperatura máxima | -20°C to +70°C |
| Tipo de producto | Válvula de esquina |
| Forma | Angled |
| Cantidad | 5 Pk. |