Learn More
MP Biomedicals™ Suero completo
Código de producto. 11474305 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474305 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 11474305 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0855979
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00€
    336.00€ / 2 ml
    Ahorro 17.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Adecuado para su uso como control de proteínas séricas en inmunoelectroforesis, inmunodifusión de Ouchterlony yotras técnicas de inmunoprecipitación
Especificaciones
Tampón Fosfato de sodio 0,02 M, cloruro de sodio 0,14 M, pH 7,3, filtrado a través de un tamiz de 0,22 μmfilter, vializado y liofilizado.
Descripción Suero humano completo
Cantidad 2 mL