Learn More
Heathrow Scientific eShield™ Funda para teléfono inteligente
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30804783 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,9 x 35,6 cm (9 x 14 in)
Código de producto. Dimensiones (L x An)
30804783 22,9 x 35,6 cm (9 x 14 in)
1 options
Código de producto. 30804783 Proveedor Heathrow Scientific N.º de proveedor EC2100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para cubrir teléfonos inteligentes en campos estériles. Permite el uso seguro de teléfonos inteligentes como dispositivos de comunicación o grabación fotográfica en salas limpias y entornos controlados.
  • Funda estéril aprobada por la FDA para teléfonos inteligentes
  • Fabricado en polietileno ultratransparente para obtener fotos nítidas y es compatible con pantallas táctiles y guantes.
  • Protege el entorno estéril de contaminantes en dispositivos portátiles.
  • Cumple ASTM F1671 Directrices sobre penetración viral
  • Se adapta fácilmente a la técnica aséptica.
  • Marcas de teléfonos: Apple (4, 4s, 5,5s), HTC One; Nokia, Samsung Galaxy Note, S4, Mega; Motorola Moto X, Droid Max, Mini; LG G2; Kyocera Torque; y la mayoría de los demás teléfonos
Recommended Storage
General Warehouse Storage - Keep out of direct sunlight
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA 510 (K) K141438; ASTM F1671
Material Película de polietileno
Dimensiones (L x An) 22,9 x 35,6 cm (9 x 14 in)