Learn More
Heathrow Scientific™ Broken Glass Keeper™ Contenedor de recogida y eliminación
Tienda Heathrow Scientific ProductosDescripción
Disponible en modelos de suelo y de sobremesa. Ambos modelos fabricados en USA .
Modelo de suelo
- Contenedor de cartón ondulado resistente
- Revestimiento de plástico grueso y transparente
- Único Reclose-a/Remove-a-Lid™ con apertura extra ancha
- La solapa interior de la tapa la sella de forma segura para su eliminación.
- Barcos y almacenes planos
- Dimensiones: 12 in de ancho x 12 in de profundidad x 27 in de alto (30,5 x 30,5 x 68,6 cm)
- Capacidad: 16,6 gal. (63 L)
- Hecho de cartón resistente con un revestimiento interno de plástico y esquinas reticuladas para contener cantidades moderadas de líquidos.
- Las tapas autoblocantes mantienen el contenido cerrado de forma segura
- Los contenedores de sobremesa se despliegan hasta alcanzar unas dimensiones de 15 x 15 x 25 cm (6 x 6 x 10 in de largo x 15 x 25 cm) y admiten hasta 5000 cc de material.
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 63 L |
| Capacidad (imperial) | 16,6 gal |
| Color | White |
| Desechables | Single-use |
| Sin látex | Yes |
| Modelo | Suelo |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Para utilizar con (aplicación) | Vidrio roto no contaminado |
| Material | Corrugated Cardboard |
| Mostrar más |