Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 General Clean™ Toallitas de uso ligero, rollo gigante
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12610543
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Dimensiones (L x An):
38 x 23,5 cm (15 x 9,3 in)
38 x 32,5 cm (15 x 12,8 in)
Cantidad de embalaje:
1 rollo x 1000 hojas
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje unitSize
12610543 Blanco 38 x 23,5 cm (15 x 9,3 in) 1 rollo x 1000 hojas 1 rollo
10582303 Blanco 38 x 32,5 cm (15 x 12,8 in) 1 rollo x 1000 hojas 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12610543 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7202
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El papel de limpieza de superficies L10 es ideal para limpiezas livianas y perfecto para tareas como pulir vidrio, limpiar superficies y herramientas. Las toallitas de un solo uso con Airflex™ La tecnología proporciona una resistencia y una capacidad de absorción excepcionales, incluso cuando está mojada, y ayuda a romper la cadena de transmisión de gérmenes.
  • Cada rollo individual contiene hojas de papel de 1 capa.
  • Las toallitas de limpieza en seco de un solo uso son perfectas para una variedad de tareas de limpieza livianas, como pulir vidrio, limpiar superficies y herramientas.
  • Airflex™ La tecnología de hoja base de estas toallitas de papel es lo suficientemente fuerte como para realizar cualquier trabajo de principio a fin sin deshacerse y lo suficientemente absorbente como para limpiar la mayoría de los derrames con facilidad.
  • Formato de rollo de paño de limpieza grande, ideal para áreas de trabajo industriales y de fabricación más grandes, o para cualquier lugar que requiera una limpieza exhaustiva.
  • Compatible con una gama de Kimberly-Clark Professional™ dispensadores de toallas de mano enrolladas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiaparabrisas de uso ligero
Longitud (imperial) 11,81 in
Longitud (métrico) 38 cm
Anchura (imperial) 11,81 in
Anchura (métrico) 23,5 cm
Material Papel
Peso base 2,858kg (6,2876 libras)
Certificaciones/conformidad ISO 14001, ISO 9001
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 38 x 23,5 cm (15 x 9,3 in)
Formato Rollo perforado grande
Para utilizar con (aplicación) Para tareas de limpieza de intensidad media como abrillantar vidrio y superficies lisas, y limpiar herramientas.
Para utilizar con (equipo) Aquarius™ Dispensador de toallitas
Cantidad de embalaje 1 rollo x 1000 hojas
Tela 1 capas