Learn More
Brannan™ Termómetro de pared en blanco
Código de producto. 13068623
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20 °C a +50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
13068623 De -20 °C a +50 °C cada uno
1 options
Código de producto. 13068623 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 14/435/3
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Toma mediciones con el relleno de alcohol rojo miscible. Termómetro de pared en blanco Brannan™. Muestra escalas de temperatura en °C y °F y se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.
Termómetro de plástico de pared con escala de temperatura impresa en negro sobre carcasa blanca.
  • Adecuado para uso en interiores y exteriores
  • Muestra las escalas de temperatura °C y  °F
  • Relleno de alcohol rojo miscible
  • Longitud: 215 mm
Especificaciones
Visualizar cotas 295 x 85 x 0,5 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Material Estireno
Relleno del termómetro Alcohol rojo
Peso (métrico) 22 g
Tipo de producto Termómetro de pared estándar
Temperatura máx. (imperial) 120 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 0 °F
Temperatura mín. (métrico) − 20 °C
Intervalo de temperatura (imperial) de - 0 °F a 120 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +50 °C
Exactitud ± 1,0 °C a temperatura ambiente
Subdivisión 1 °C/2 °F