Learn More
Atrow™ Gradilla para tubos de acero inoxidable blanco
Código de producto. 11728292
Change view
Click to view available options
Posiciones:
24
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones unitSize
11728292 24 cada uno
1 options
Código de producto. 11728292 Proveedor Atrow™ N.º de proveedor 854068
Solo quedan null
Especificaciones
Color Blanco
Admite Tubos (de 16 a 20 mm)
Material Acero inoxidable
Posiciones 24
Para utilizar con (equipo) Para tubo de hemólisis
N.º de gradillas 4 x 6
N.º por caja 24
Diámetro de la abertura (métrico) 20 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Altura (métrico) 65 mm
matriz, red, conjunto 4 x 6