Learn More
Gilac™ Lavabo cuadrado blanco;
Código de producto. 13469888
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
3 L
4,5 L
7 L
10 L
12 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13469888 1 L cada uno
11728511 3 L cada uno
13479888 4,5 L cada uno
13489888 7 L cada uno
13499888 10 L cada uno
13409898 12 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 13469888 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G605621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.36€
    3.30€ / paquete de 1
    Ahorro 1.06€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El recipiente cuadrado blanco apto para el contacto con alimentos proporciona almacenamiento con excelente resistencia mecánica y química en el laboratorio. Muy duradero, fácil de limpiar y alta resistencia a agentes químicos. Fáciles de almacenar ya que son anidables.
  • Lavabo apto para el contacto con alimentos.
  • Gran durabilidad y resistencia química
  • Fácil de limpiar.
  • Anidamiento sin efecto de succión.
  • El borde moldeado hace que sea fácil de agarrar.
Especificaciones
Tipo Recipiente de almacenamiento
Material LDPE
Color Blanco
Forma Cuadrado
Capacidad (imperial) 0,3 gal
Capacidad (métrico) 1 L
Certificaciones/conformidad Conformidad con el contacto con alimentos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 160 x 160 x 68 mm
Longitud (imperial) 6,3 in
Longitud (métrico) 160 mm
Anchura (imperial) 6,3 in
Anchura (métrico) 160 mm
Altura (imperial) 2,7 in
Altura (métrico) 68 mm
Peso (imperial) 3,17 oz.
Peso (métrico) 0.09 kg