Learn More
Vicepresidente de White Spirit Para uso en laboratorio, Chem Lab
Código de producto. 12155660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12155660 5 L cada uno
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 12155660 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL00.2302.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.55€
    51.90€ / paquete de 1
    Ahorro 23.65€
    31% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Especificaciones
CAS 8052-41-3
Intervalo de ebullición 150 a 196 °C
Color Incolora
Densidad 0.78 g/mL
Temperatura de inflamación 36 °C
Envase Polietileno
Fórmula molecular C8H15BrO2
Cantidad 5 L
Clave InChI IMSPZLCTPSXORJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)OCCCCCCBr
Nombre IUPAC 6-acetato de bromohexilo
Peso molecular (g/mol) 223.11
Grado Muy puro
Forma física Líquidos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aguarrás mineral t.p.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: white spirit