Learn More
3M™ Monos de polipropileno desechables y blancos, serie 4500
Código de producto. 13493686
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Altura (imperial):
69 a 71 in
73/76 pulg
De 64 a 67 pulg
De 66 a 69 pulg
De 70 a 74 in
De 76 a 78 pulg
De 78 a 81 in
Altura (métrico):
167 a 176 cm
174 a 181 cm
179 a 187 cm
194 a 200 cm
De 164 a 170 cm
De 186 a 194 cm
De 200 a 206 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Altura (imperial) Altura (métrico) unitSize
13493686 3XL De 76 a 78 pulg 194 a 200 cm paquete de 20
13403696 XXXXL De 78 a 81 in De 200 a 206 cm paquete de 20
13443686 Pequeño De 64 a 67 pulg De 164 a 170 cm paquete de 20
13483686 2XL 73/76 pulg De 186 a 194 cm paquete de 20
13453686 M De 66 a 69 pulg 167 a 176 cm paquete de 20
13463686 L 69 a 71 in 174 a 181 cm paquete de 20
13473686 XL De 70 a 74 in 179 a 187 cm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 13493686 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000089595
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    93.35€ / paquete de 20
    Ahorro 33.65€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los overoles desechables de polipropileno ofrecen protección de categoría 1 en aplicaciones no peligrosas
El mono CE Simple, categoría 1, está diseñado para uso doméstico en bricolaje, aplicaciones de limpieza y mantenimiento industrial de trabajo liviano o entornos donde la higiene y la limpieza son importantes.
  • Excelente solución económica para mantener al usuario limpio y seco
  • Adecuados para su uso en aplicaciones no peligrosas.
  • Protección transpirable y para servicios ligeros
  • Tejido de polipropileno resistente y duradero de 45 g/m²
  • Solapa para cubrir la cremallera
  • Capucha, puños, tobillos y cintura elásticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño 3XL
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Tipo de campana extractora 2 paneles
Tipo de tapón Cremallera frontal con solapa antitormentas
Tipo de costura Con costura doble
Esterilidad No estéril
Clase de protección Categoría I
Modelo 4500W
Tamaño del tórax (imperial) De 49 a 52 pulg
Tamaño del tórax (métrico) De 124 a 132 cm
Para utilizar con (aplicación) Para uso doméstico de bricolaje, limpieza industrial de servicio ligero y aplicaciones o entornos de mantenimiento
Altura (imperial) De 76 a 78 pulg
Altura (métrico) 194 a 200 cm