Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Toallas de mano de papel Control Large Multifold de una capa 6669, 15 paquetes
Descripción
15 paquetes x 240 hojas blancas de 1 capa (3600 en total) Un clip de toallas de papel grandes de múltiples pliegues contiene 240 toallas de mano plegadas en Z Toallas de papel grandes y eficientes, plegadas, para un secado de manos confiable todos los días; Diseñado para dispensar una toalla de papel de mano a la vez, apoyando los estándares de higiene y un costo eficiente en uso Secado de manos eficiente y efectivo que crea menos desperdicio gracias a la Airflex Tecnología en estas toallas de papel para manos Estas toallas de papel son FSC y certificado con etiqueta ecológica europea para la higiene de manos con garantía medioambiental. Certificado para contacto con alimentos Compatible con una variedad de Kimberly-Clark Dispensadores de toallas de papel Mejore su experiencia en el baño con dispensadores de toallas de papel confiables y familiares. Scott Soluciones de control para baños, diseñadas para respaldar el control de cumplimiento y ayudarlo a detener la propagación de gérmenes en el lugar de trabajo. Scott Las toallas de papel multiplegado grandes Control son toallas de mano desechables eficientes, diseñadas para un secado de manos confiable todos los días. Las toallas multiplegados, o toallas de papel plegadas en Z como también se las conoce, están diseñadas para dispensar una toalla de mano de papel a la vez. Este método de dispensación de una sola hoja se ha diseñado para mejorar la higiene de las manos minimizando el riesgo de contaminación cuando se secan las manos, ya que el usuario solo toca la hoja que está utilizando. La dispensación de una toalla de papel a la vez también está diseñada para mejorar el coste de uso, ya que el usuario solo toma las toallas de mano que necesita para secarse las manos. Nuestros dispensadores sin contacto reducen el riesgo de contaminación cruzada. Estas toallas de mano de papel grandes y dobladas cuentan con nuestro exclusivo Airflex Tecnología que produce una absorción más rápida para un secado de manos más higiénico, al mismo tiempo que utiliza menos y crea menos desechos, lo que le ayuda a aprovechar mejor su gasto y mejora la higiene en el lugar de trabajo. Estas toallas de papel grandes cuentan con tecnología de compresión para una mayor sostenibilidad al reducir el almacenamiento y el transporte. Estos Kimberly-Clark Las toallas de papel son compatibles con una variedad de opciones de dispensadores de toallas de papel: Dispensadores Aquarius en color blanco o negro (códigos de producto 6945 y 7171), un dispensador de gran capacidad (código 9962) y un dispensador de acero inoxidable de alta imagen (código 8971). Las toallas de mano grandes son FSC y están certificados con la etiqueta ecológica europea de garantía medioambiental y también están certificados para el contacto con alimentos. Un clip de Scott Las toallas de papel multiplegado Control contienen 240 toallas de mano plegadas en Z. Cada toalla de papel grande mide 31,8 cm x 20 cm y tiene 1 capa. 15 paquetes x 240 hojas blancas de 1 capa (3600 en total)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toalla de mano doblada |
| Longitud (imperial) | 20,67 pulg. |
| Longitud (métrico) | 315 mm |
| Anchura (imperial) | 1.31 ft. |
| Anchura (métrico) | 200 mm |
| Material | Papel |
| Peso base | 6,3 kg (13,86 libras) |
| Certificaciones/conformidad | Ecoetiqueta europea |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 315 x 200 mm |
| Mostrar más |