Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Toallas de mano de papel desechables de una capa Control 6659 (paquete de 15)
Código de producto. 12698855
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
210 x 215 mm
Tamaño de la unidad:
15 PCS
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12698855 210 x 215 mm 15 PCS
1 options
Código de producto. 12698855 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6659
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideales para usar en áreas donde las toallas de mano deben desecharse en el inodoro, las toallas de mano de papel de rápida dispersión fabricadas con tecnología Safe Flush reducen el desperdicio y los bloqueos.
15 paquetes x 322 toallas de mano de papel blancas (4830 en total) Un clip de Scott Las toallas de mano dobladas desechables Control Flushable contienen 322 toallas de papel blancas, de 1 capa, dobladas. Fabricadas con tecnología Safe Flush, estas toallas de mano desechables de rápida dispersión son ideales para usar en áreas donde las toallas de papel deben desecharse en el inodoro. Airflex La tecnología presente en cada toalla de papel da como resultado una absorción superior, por lo que utiliza menos y desperdicia menos. Estas toallas de mano desechables cuentan con la etiqueta ecológica europea y FSC Certificado para la higiene de manos con garantía ambiental. Certificado para contacto con alimentos Compatible con una variedad de Kimberly-Clark Dispensadores de toallas de mano plegadas diseñados para dispensar hojas individuales, lo que reduce el desperdicio y los bloqueos. Mejore su experiencia en el baño con productos confiables y familiares. Scott Soluciones de control para baños, diseñadas para respaldar el control de cumplimiento y ayudarlo a detener la propagación de gérmenes en el lugar de trabajo. Scott Las toallas de mano dobladas desechables Control son toallas de papel desechables de rápida dispersión fabricadas con tecnología Safe Flush, ideales para usar en áreas donde las toallas de mano deben desecharse en el inodoro o cuando existe el riesgo de que se desechen. Único Airflex La tecnología garantiza que cada toalla de papel liviana de una sola capa sea absorbente y resistente, para que uses menos y desperdicies menos. Las toallas de mano entrelazadas están diseñadas para dispensar una toalla de mano de papel a la vez. Este método de dispensación de una sola hoja está diseñado para mejorar la higiene de las manos al minimizar el riesgo de contaminación al secarse las manos, ya que el usuario solo toca la toalla de mano que está usando. La dispensación de una toalla de papel a la vez también está diseñada para reducir el desperdicio, los bloqueos y la frecuencia de recarga, lo que proporciona un costo de uso excepcional. Scott Las toallas de mano dobladas desechables Control son compatibles con una variedad de Kimberly-Clark Opciones de dispensador de toallas de papel: Dispensadores de toallas de mano plegadas Aquarius en color blanco (6945) o negro (7171), un dispensador de gran capacidad (código 9962) y un dispensador de acero inoxidable de alta imagen (código 8971). Etiqueta ecológica europea y FSC Certificado de garantía ambiental. Certificación para el contacto con alimentos. Cada toalla de mano de 1 capa mide 21,2 cm (largo) x 20,0 cm (ancho). 15 paquetes x 322 toallas de mano de papel blancas (4830 en total)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toalla de mano doblada
Longitud (imperial) 21,53 in
Longitud (métrico) 210 mm
Anchura (imperial) 1.31 ft.
Anchura (métrico) 215 mm
Material Papel
Peso base 6,75kg (14,85 libras)
Certificaciones/conformidad ISO 14001, ISO 9001
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 210 x 215 mm
Formato Hojas interplegadas
Para utilizar con (aplicación) Oficinas, baños de hoteles
Para utilizar con (equipo) Dispensador de toallas de mano plegadas Aquarius™
Cantidad de embalaje 15 x 300 hojas
Tela 1 capas
Tamaño Mediano