Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Toallas de mano de papel de una capa de alto rendimiento 6665, 6 rollos
Descripción
6 rollos de 200 m, de 1 capa, de color blanco (1200 m en total) 6 rollos de 200 m, de 1 capa, de color blanco (1200 m en total) Ideal para usar en áreas de contacto con alimentos y baños concurridos Fabricado con materiales únicos Airflex Tecnología. Suaves, resistentes y muy absorbentes, incluso cuando están mojadas Toallas de mano enrolladas de gran capacidad Compatible con el dispensador de toallas de mano enrolladas Aquarius (código de producto 6959) y Kimberly-Clark Professional Dispensadores (códigos de producto 9960 y 8976) Scott Las toallas de mano de alto rendimiento son más suaves, más absorbentes y más resistentes que las toallas convencionales, ofreciendo una calidad constante a un precio asequible. Los rollos de alta capacidad controlan la cantidad de tejido que utiliza y ayudan a reducir costos y desperdicios. Este producto también se suministra en un paquete comprimido, lo que supone más toallas por caja que los paquetes estándar. Ideal para áreas concurridas, como áreas de preparación de alimentos y baños de alto tráfico, el exclusivo Airflex La tecnología garantiza que cada toalla de mano de 1 capa sea absorbente y resistente, incluso cuando está mojada, evitando que se empape o se rompa. Tamaño de hoja individual 19,8cm (ancho). Compatible con el dispensador de toallas de mano en rollo Aquarius (código de producto 6959) y Kimberly-Clark Professional Dispensadores (códigos de producto 9960 y 8976). 6 rollos de 200 m, blancos, de 1 capa (1200 m en total)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toalla enrollable |
| Longitud (imperial) | 1.96 ft. |
| Longitud (métrico) | 200 m |
| Anchura (imperial) | 1.29 ft |
| Anchura (métrico) | 200 mm |
| Material | Papel |
| Certificaciones/conformidad | ISO 14001, ISO 9001 |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 200 m x 200 mm |
| Formato | Rollo |
| Mostrar más |