Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de PTFE blanco
Código de producto. 10001124
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
1,5 mm
3 mm
10 mm
Diámetro exterior (imperial):
3 mm
5 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
5 metros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10001124 10 mm 12 mm 5 metros
10336924 1 mm 3 mm 5 metros
10421084 1,5 mm 3 mm 5 metros
10274954 3 mm 5 mm 5 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10001124 Proveedor Deutsch Neumann™ N.º de proveedor 3401012
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tubo de PTFE blanco es resistente a la temperatura de hasta 270 °C en ausencia de presión activa.
  • Fabricado de politetrafluoretileno (PTFE)
  • Longitud mínima de pedido de 5 m
  • Casi totalmente químicamente inerte
  • Excelente flexibilidad y resistencia, incluso a bajas temperaturas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Grosor (métrico) 1 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Blanco