Learn More
Spectrum™ Labs Tapón universal de polipropileno blanco
Código de producto. 11521120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11521120 10 Paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 11521120 Proveedor Spectrum™ Labs N.º de proveedor 142170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    130.88€ / paquete de 10
    Ahorro 15.12€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-02-2027
Especificaciones
Tipo de producto Tapón universal
Material Polipropileno
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón universal
Color Blanca
Método de esterilización Radiación gamma u óxido de etileno
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 90 °C
Cantidad 10 Paq.
Para utilizar con (aplicación) Para tubos de diálisis de RC de grado estándar