Learn More
Buerkle™ Bidones de polipropileno blanco con tapón de rosca
Código de producto. 11857792 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 mL
25 mL
60 ml
90 ml
125 mL
250 mL
625 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11857792 250 mL 1 PCS
15365607 12 mL cada uno
11837852 25 mL 1 PCS
11847852 60 ml 1 PCS
11878272 90 ml cada uno
11857852 125 mL 1 PCS
11867852 625 ml 1 PCS
15336438 1000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11857792 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 62140250
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se vacía completamente sin retención de residuos. Los tubos de polipropileno de color blanco con tapón de rosca Buerkle™ no dejan pasar la luz, son esterilizables y resultan adecuados para su uso con productos alimenticios.
Recipiente de polipropileno rentable con tapón de rosca. Se vacía completamente sin retención de residuos.
  • Impermeable a la luz
  • Apto para su uso con alimentos
  • Esterilizable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Blanco
Diámetro (imperial) 2.68 in.
Diámetro interior del cuello (imperial) 2.64 in.
Diámetro interior del cuello (métrico) 67 mm
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Incluye Tapón de rosca
Altura con tapón (métrico) 79 mm
Material Polipropileno
Esterilidad Non-sterile
Peso (métrico) 6,79 kg
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Wide
Altura (métrico) 79 mm
Altura (imperial) 3.03 in.
Chemical Label Blank
Diámetro (métrico) 68 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 8.45 oz.
Forma Forma redonda
Desechables Reusable
Tipo de producto Tarro de almacenamiento